Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Dimroth à filetage GL 14 en verre Duran™
Code produit 10762903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
160 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10762903 29/32 400 mm 1 pièce
11516814 19/26 250 mm 1 pièce
10550003 14/23 160 mm 1 pièce
11596804 19/26 160 mm 1 pièce
10030182 29/32 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10762903 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05240414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.16€
    111.03€ / 1 pièces
    Économisez 38.13€
    25% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Certifications/Conformité DIN 12591 en complément de la norme DIN
Description Surface de refroidissement : 740 cm2
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Longueur (métrique) l’enveloppe 400 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 29/32
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Dimroth