Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs à serpentin à double paroi avec filetages GL
Description
- Conforme à la norme DIN 12593
- Avec prise et cône NS
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12593 et en plus de la norme DIN |
| À utiliser avec (application) | Pour la condensation des vapeurs |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 400 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Numéro du joint conique standard | 29/32 |
| Matériau | Verre Duran |
| Type | Condenseur à serpentin |