Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs à serpentin à double paroi avec filetages GL
Code produit 10121602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10121602 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10121602 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05250314
Expédition estimée: 03-12-2026
Facilite la condensation des vapeurs dans le laboratoire. Les condenseurs à serpentin à double paroi Lenz Laborglasinstrumente™ avec filetages GL sont fabriqués à partir d’une tubulure en DURAN™ durable.
  • Conformes à la norme DIN 12593
  • Avec prise et cône NS
  • Avec serpentin de refroidissement et chemise
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Raccordement d’eau : Filetages GL14 (avec deux olives en plastique
Spécification
Longueur (métrique) l’enveloppe 250 mm
Quantité 1/boîte
Matériau Verre Duran
Type Condenseur intensif