Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon récepteur DURAN™
Code produit 11816114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11816114 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11816114 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03063570
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Conçu spécialement pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Les flacons de réception sont fabriqués à partir de matériaux durables. DURAN verre.
  • Avec emboîture à joint sphérique
  • Avec étiquette d’inscription
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Diamètre (métrique) externe 131 mm