Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes filetés avec cône NS
Code produit 10002944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du cône:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
NS 19/26
Numéro du joint conique standard:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du cône Numéro du joint conique standard Conditionnement
10002944 NS 29/32 GL 32 1 pièce
10088450 NS 14/23 GL 14 1 pièce
10597741 NS 19/26 GL 14 1 pièce
10692411 NS 19/26 GL 18 1 pièce
10324001 NS 19/26 GL 25 1 pièce
10363901 NS 29/31 GL 14 1 pièce
10708931 NS 24/29 GL 14 1 pièce
10160121 NS 29/32 GL 25 1 pièce
10405801 NS 24/29 GL 18 1 pièce
10632421 NS 29/32 GL 18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10002944 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01313229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00€
    14.62€ / 1 pièces
    Économisez 5.38€
    26% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Pour des raccords sécurisés, simples et étanches entre les appareils de laboratoire. Les tubes filetés Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN 12257
  • Disponibles en plusieurs tailles de base et de filetage
  • Besoin en graisse réduit
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Quantité 1 de chaque
Taille du cône NS 29/32
Numéro du joint conique standard GL 32
Matériau Verre Duran