Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes filetés avec cône NS
Code produit 10729121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
10729121 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10729121 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01311814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    9.93€ / 1 pièces
    Économisez 5.07€
    33% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour une connexion étanche facile et rapide aux appareils du laboratoire. Les tubes filetés Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN 12257
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12257
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité d’emballage 1/boîte
Type de produit Tubes à filetage