Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Agitateur en verre DURAN™
Code produit 11576834
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon, 10 000 ml
Flacon, 100 ml
Flacon, 1 000 ml
Flacon, 250 / 500 ml
Flacon, 250 ml
Flacon, 250/500 mL, filetage 10 GL
Flacon, 2 000 ml
Flacon, 4 000/5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11576834 Flacon, 100 ml 1 pièce
11913941 Flacon, 10 000 ml 1 pièce
10781204 Flacon, 1 000 ml 1 pièce
10397513 Flacon, 250 / 500 ml 1 pièce
11566854 Flacon, 2 000 ml 1 pièce
10467463 Flacon, 250 ml 1 pièce
11963931 Flacon, 250/500 mL, filetage 10 GL 1 pièce
11398961 Flacon, 4 000/5 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11576834 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 06307001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Agitateur en verre Duran™.
  • Verre Duran™
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacon, 100 ml
Type de produit Agitateur
Matériau Verre