Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt en verre pour flacons d’aspiration DURAN™, cône rodé conique standard
Code produit 10686161 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5000 à 20000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10686161 5000 à 20000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10686161 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 241480401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Robinet d’arrêt avec clé en verre et cône rodé pour flacons d’aspiration
Robinet d’arrêt d’aspiration avec clé en verre et cône rodé pour s’adapter aux embouts latéraux du col des flacons d’aspiration DURAN™.
  • Fabrication en verre
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
Spécification
Capacité (métrique) 5000 à 20000 ml
À utiliser avec (application) Dosage contrôlé de liquides et de réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1/boîte
Autoclavable Non autoclavable