Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ GLS 80™, avec baffles, col large, transparent, filetage GLS 80™, gradué
Product Code. 15503537 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
15503537 500 ml 1 pièce
15513537 1000 ml 1 pièce
15593527 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15503537 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 212864457
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les baffles latérales améliorent significativement le mélange de liquide dans les flacons GLS 80™ à col large.
Lors du mélange dans des flacons de laboratoire GLS 80™ standard, le liquide se déplace dans un mouvement de tourbillon qui se rapproche de la rotation d’un corps solide. Tout le liquide, et toutes les particules en suspension, se déplacent comme un carrousel. Ce modèle de flux est très inefficace et le produit se mélange très mal. L’ajout de trois baffles verticales à la surface interne des flacons GL 80™ perturbe le mouvement d’agitation et produit un mélange beaucoup plus efficace. Les baffles améliorent la circulation de haut en bas et produisent un mélange radial plus important. Les baffles offrent également d’autres avantages tels que la suppression de la formation d’un vortex central et la réduction des zones mortes aux endroits où le mélange ne se produit pas.
  • Mélange plus efficace grâce à trois baffles verticales
  • Base intérieure plate compatible avec les barreaux d’agitation magnétiques ou le système d’agitation magnétique DURAN™ GLS80™
  • Les baffles forment une surface interne continue et lisse, facilitant le nettoyage
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Remplissage et versement optimal et nettoyage particulièrement facile
  • Conception spéciale du filetage pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour
  • Stabilité due à la grande surface de la base
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche thermique très résistante
Specifications
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (application) Aération, dissolution, émulsifiant, homogénéisation, mélange, suspension
Comprend Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu)
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1 de chaque
Filetage (métrique) GLS 80
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 101 mm