Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire à col large DURAN™ GLS 80™, double paroi, transparent, gradué
Code produit 15443253 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15443253 500 mL 1 pièce
15476834 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443253 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242564451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.43€
    554.77€ / 1 pièces
    Économisez 74.66€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les deux parois permettent de contrôler la température du contenu du flacon à col large GLS 80 ™.
Les flacons à col large et à double paroi DURAN™ GLS 80™ comportent une gaine intégrée qui isole le contenu de l’environnement externe. Les liquides chauffés ou refroidis peuvent passer à travers la gaine pour contrôler la température dans le flacon DURAN™ à vis Les flacons à double paroi DURAN™ offrent une alternative refermable et plus flexible aux béchers à gaine ouverts.
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Chauffage ou refroidissement constant grâce à la position des connecteurs de tuyau d’entrée/sortie en PTFE de 10 mm autour de la gaine
  • Échelle graduée de volume facile à lire sur le récipient intérieur
  • Les connecteurs de tuyau de sortie GL 18 sont amovibles afin d’améliorer la sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (application) Chimostat ou bioréacteur à enveloppe simple et peu coûteux pour les réactions à température contrôlée telles que les digestions enzymatiques, le stockage à température constante, le travail avec des réactifs endo- ou exothermiques, un grand piège à froid ou un condenseur lorsqu’il est utilisé avec de la glace sèche dans le récipient intérieur
Comprend Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu)
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1 de chaque
Filetage (métrique) GLS 80
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 110 mm