Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de laboratoire à col large DURAN™ GLS 80™, double paroi, transparent, gradué
Code produit 15476834 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15476834 1000 mL 1 pièce
15443253 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476834 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 242565456
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
La GLS 80™ bouteille de laboratoire, double paroi (chemise), large bouche, claire, graduée, possède une chemise intégrée qui isole le contenu de l’environnement extérieur. Faites circuler les liquides chauffés ou refroidis à travers la chemise pour un contrôle précis de la température.
  • La gaine intégrée isole le contenu des bouteilles de l’environnement extérieur pour un contrôle précis de la température
  • Des liquides chauffés ou refroidis peuvent circuler à travers la chemise pour contrôler la température à l’intérieur de la bouteille à couvercle vissé
  • Une large GLS bouche à 80 livres offre un accès facile au contenu de la bouteille
  • Des raccords d’entrée/sortie PTFE de 10 mm placés autour de la gaine assurent un chauffage ou un refroidissement réguliers
  • Échelle graduée de volume facile à lire sur le récipient intérieur
  • Connecteurs de sortie GL 18 amovibles pour une sécurité accrue
  • Alternative scellable et plus flexible aux gobelettes à chemise ouverte
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Chémostat, ou bioréacteur simple, peu coûteux, chemisé pour des réactions à température contrôlée telles que la digestion enzymatique ; Stockage à température constante ; Travail avec des réactifs endo- ou exothermiques ; Grand piège à froid ou condenseur lorsqu’utilisé avec de la glace sèche dans le récipient intérieur
Comprend Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu)
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1 de chaque
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GLS 80
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 110 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon de laboratoire