Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ GLS80™, col large, transparent, revêtu de protection, filetage GLS 80™, revêtement de sécurité en plastique, gradué
Code produit 11796988 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11796988 500 ml 10 pièces
11706998 1000 ml 10 pièces
11716998 2000 ml 10 pièces
10295203 5000 ml 1 pièce
12666167 250 ml 10 pièces
11619938 3500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11796988 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1160152
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacons de laboratoire en verre multifonction, col large avec revêtement de protection et de sécurité.
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Ces flacons équipés d’un revêtement de sécurité protecteur ont tout pour eux : verre borosilicaté USP/EP de type I pratiquement inerte 3,3 à l’intérieur et couche plastique de sécurité protectrice à l’extérieur. Les flacons sont moulés à partir d’un verre transparent de haute pureté, puis recouverts d’un revêtement en plastique PU transparent pour réduire les risques de bris de verre et d’éclaboussures de liquide en cas de casse. La combinaison de matériaux haute performance et la conception ISO 4796-1 robuste assure une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de reconstitution permanent sur chaque flacon pour une traçabilité des lots de fabrication. Le revêtement de sécurité protecteur répond aux exigences de la norme ASTM E1522 et est entièrement autoclavable à 121 ou 134°C.
  • Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (* s’applique uniquement aux flacons de 5000 ml et moins)
  • Protection UV jusqu’à environ 380 nm grâce au revêtement externe
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Conception spéciale du filetage pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour
  • Remplissage et versement optimal et nettoyage particulièrement facile
  • Les cuillères, spatules et pinces peuvent être manipulées facilement
  • Même les entonnoirs de grand volume peuvent être insérés dans les bouteilles sans aucune difficulté
  • Stabilité due à la grande surface de la base
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides
Comprend Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu)
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polypropylène
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) GLS 80
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 101 mm