Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon de production et de stockage DURAN™ GLS 80™, bonbonnes, transparent, filetage GLS 80™, gradué
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Construction en verre borosilicate 3.3 à paroi épaisse pour une résistance mécanique supérieure et une durabilité supérieure
- Fabriqué en verre de type I conformant aux USP normes de la pharmacopée EP et JP - idéal pour la production pharmaceutique
- Fabriqué à partir de matériaux inorganiques ; certifié exempt de BSE/TSE
- Code de retrace inclus pour la traçabilité par lots et la certification de conformité
- Adapté à la stérilisation à haute température, à la dépyrogénation et à l’autoclavage
- Une base plate et robuste permet l’utilisation de grandes barres magnétiques pour les procédés de mélange
- Grandes marques de graduation en céramique blanche en céramique de grande taille, permanentes et faciles à lire pour une estimation précise du volume
- Un large GLS diamètre de manche de 80 TM permet un remplissage, un versement et un nettoyage faciles
- Fourni sans bouchon à vis ni bague de coulement ; compatible avec GLS les condensateurs 80TM et les systèmes de connecteurs
- Disponible avec des logos personnalisés, des étiquettes d’identification ou des remises de diplômes
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 000 mL |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Fabrication pharmaceutique ; autoclavage de milieux et réactifs ; autoclavage de milieux et réactifs ; préparation de milieux et réactifs |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GLS 80 |
| Closure Included | Non |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |