Learn More
DWK Life Sciences Flacon de production et de stockage DURAN™ GLS 80™, bonbonnes, transparent, avec revêtement de protection
Code produit 13218049 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
20000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13218049 10000 mL -
13228049 20000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13218049 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 219918603
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Grands flacons de production en verre avec revêtement de sécurité avec des parois plus épaisses pour une meilleure durabilité.
Ces flacons / bonbonnes de plus grande taille sont idéaux pour le stockage en vrac et la manipulation des intermédiaires liquides et solides et des formulations finales. Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 de type 1 pour des performances durables et une résistance aux contraintes thermiques. Le verre est conforme aux normes de la pharmacopée américaine (USP), européenne (EP) et japonaise (JP), ce qui fait de ces bonbonnes un outil idéal pour les applications de production pharmaceutique. Fabriqués avec des parois latérales épaissies et uniformes pour une plus grande résistance mécanique. Code de traçabilité pour la traçabilité des lots et la certification de conformité. Fabriqués à partir de matériaux inorganiques (certifié sans ESB / EST). Conviennent pour la stérilisation à haute température, la dépyrogénation ou l’autoclavage. Les graduations sont grandes, permanentes, faciles à lire et en émail blanc. Revêtement externe en polyuréthane pour une meilleure résistance aux rayures. Disponibles avec des logos, des étiquettes d’identification ou des graduations personnalisés. Livrés sans bouchon à vis ni bague anti-goutte, mais peuvent être utilisés conjointement avec des bouchons et des systèmes de connecteurs. Applications standard : Le fond plat et robuste est idéal pour les procédés de mélange avec de grands agitateurs magnétiques.
  • Le revêtement assure une protection contre les rayures
  • Parois épaisses et donc mécaniquement très résistantes Fabriqués à partir de matériaux inorganiques (Certifié sans ESB / EST)
  • Fabriqués à partir de matériaux inorganiques (certifié sans ESB / EST)
  • Le fond plat et robuste permet l’utilisation de barreaux d’agitation larges et lourds
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Remplissage et versement optimal et nettoyage particulièrement facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 10000 mL
Diamètre (métrique) externe 228 mm
À utiliser avec (application) Fabrication de produits pharmaceutiques ; procédés de mélange API avec barreaux d’agitation magnétiques de grande taille ; autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PUR
Type de goulot Filetage de taille GLS 80
Nb par paquet 1/boîte