Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ GLS 80™, revêtement de protection, à col large, ambré, filetage GLS 80™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. La version protégée avec revêtement de sécurité des flacons combinant le meilleur des deux univers : verre borosilicaté 3,3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l’intérieur et couche de sécurité protectrice plastique à l’extérieur. Les flacons sont moulés à partir d’un verre ambré de haute pureté, puis recouverts d’un revêtement en plastique PU pour réduire les risques de bris de verre et d’éclaboussures de liquide en cas de casse. L’ambré garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP/EP. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Le revêtement de protection répond aux exigences de la norme ASTM E1522 et est entièrement autoclavable à 121 ou 134°C.
- Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (*s’applique uniquement aux récipients de 5 000 ml et moins)
- Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe. La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
- Conception spéciale de filetage pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour
- Remplissage et versement optimaux et nettoyage particulièrement facile
- Les cuillères, spatules et brucelles peuvent être manipulées facilement
- Même les entonnoirs grand volume peuvent être insérés dans les flacons sans difficulté
- Stabilité due à la grande surface de la base
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Revêtement | Plastique |
| À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
| Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
| Quantité | 10/Bte |
| Filetage (métrique) | GLS 80 |
| Diamètre (métrique) | 101 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |