Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Réacteur de flacon à agitation DURAN™ GLS 80™, col large, transparent, surfaces de contact en PP / PTFE / PEEK / acier inox
Code produit 10723767 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10723767 1000 mL 1 pièce
10733767 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723767 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 1200380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.27€
    420.09€ / 1 pièces
    Économisez 65.18€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
DURAN™ GLS 80™ Réacteur à bouteille agitée, surface de contact à large bouche, transparent, PP / PTFE / PEEK / / Acier inoxydable. Le DURAN™ GLS 80™ réacteur à bouteille agitée est un système de réacteur en bouteille de laboratoire facile à utiliser, avec 4 ports de connexion (2x GL 14, 2x GL 18) pour une utilisation avec des agitateurs magnétiques jusqu’à 500 tr/min. Autoc
  • Idéal pour une large gamme de procédés de mélange, y compris le mélange des liquides et la dissolution des solides
  • 4 ports de connexion (2x GL 14 et 2x GL 18) permettent l’ajout ou le retrait de supports pendant le mixage
  • Compatible avec des tubes semi-rigides avec des alésages de 1,6 à 6,0 mm pour le transfert de liquides ou de gaz
  • Entraînement fourni par des agitateurs magnétiques commerciaux standards jusqu’à 500 tr/min pour un meilleur mélange par rapport aux barres de mélange standard
  • Entièrement autoclavable, ce qui le rend adapté aux applications biologiques
  • Entièrement compatible avec les composants éprouvés DURAN™ GLS du système de connexion 80TM
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Simple, à faible coût, bioréacteur ; réacteur à agitation simple à débit continu ; mélange de liquides ; photo-bioréacteur
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 1 de chaque
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GLS 80
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène, PTFE, PEEK , Acier inoxydable
Taille du bouchon GLS 80
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 34 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de laboratoire