Learn More
DWK Life Sciences Réacteur de flacon à agitation DURAN™ GLS 80™, col large, transparent, surfaces de contact en PP / PTFE / PEEK / acier inox
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le DURAN™ Le réacteur agité est idéal pour une très large gamme de procédés de mélange en laboratoire, par exemple le mélange de liquides ou la dissolution de solides. Les connexions disponibles vous permettent d’introduire d’autres milieux dans le flacon ou d’enlever des milieux pendant le mélange. Les connexions (2 x GL 14 et 2 x GL 18) fournies permettent d’ajouter ou de retirer des milieux du flacon pendant le processus de mélange. L’unité peut être autoclavée dans son intégralité et convient donc aux applications biologiques. En utilisant des composants de la GLS 80™ système de connexion, une bouteille de milieu supplémentaire (diamètre extérieur du tube : 1,6 - 12,0 mm) peut être connectée ou un égaliseur de pression stérile peut être fixé. L’entraînement de l’agitateur peut être fourni par un agitateur magnétique commercial standard. L'arbre d'agitateur variable peut être utilisé dans DURAN™ GLS 80™ flacons en verre de laboratoire (1000 mL et 2000 mL) et offre un mélange nettement amélioré par rapport aux barres d'agitation magnétiques standard. L’agitateur est interchangeable et peut être utilisé jusqu’à 500 tr/min
- La tige d'agitation variable peut être ajustée à la position optimale pour des volumes de 500, 1000 ou 2000 ml. DURAN™ Bouteilles GL 45
- La tubulure semi-rigide avec des alésages de 1,6 mm à 6,0 mm peut être utilisée pour ajouter ou retirer du liquide ou du gaz
- Les connexions (2 x GL 14 et 2 x GL 18) fournies permettent d’ajouter ou de retirer des milieux du flacon pendant le processus de mélange
- Entraînement avec agitateurs magnétiques standard jusqu’à 500 tr/min qui assure un mélange supérieur aux barreaux d’agitation
- Entièrement compatible avec la technologie éprouvée DURAN™ composants des systèmes de connexion
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| À utiliser avec (application) | Simple, à faible coût, bioréacteur ; réacteur à agitation simple à débit continu ; mélange de liquides ; photo-bioréacteur |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 1 de chaque |
| Filetage (métrique) | GLS 80 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène, PTFE, PEEK , Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavable |