Learn More
DWK Life Sciences Bouchon hexagonal DURAN™, plat, rodé au diamant
Code produit 15814558 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15814558 NS 24/29 100 pièces
10079940 NS 10/19 100 pièces
10460873 NS 12/21 100 pièces
15991521 NS 19/26 100 pièces
15901531 NS 29/32 100 pièces
10768631 NS 34/35 1 pièce
15931531 NS 45/40 10 pièces
15971521 NS 14/23 100 pièces
15931521 NS 7/16 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15814558 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286127802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.20€
    283.00€ / 100 pièces
    Économisez 15.20€
    5% de réduction
Expédition estimée: 03-11-2026
Bouchon en verre creux pour l’étanchéité.
Les bouchons creux hexagonaux DURAN™ sont utilisés pour l’étanchéité des équipements de laboratoire tels que les fioles jaugées, les cylindres de mélange, les flacons à joint rodé, etc. Les bouchons creux hexagonaux DURAN™ sont disponibles en 2 versions standard - pointus - plats - Tailles analogues aux joints rodés DURAN™. Qualité de coupe : DG = Rodé au diamant
  • Plat
  • Rodé au diamant
  • bouchon en verre creux
Spécification
À utiliser avec (application) Fermeture de récipients avec joints rodés standard
Quantité 100/boîte
Dimensions NS 24/29
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté