Learn More
DWK Life Sciences Flacon réservoir HPLC DURAN™, transparent, base conique, GL 45
GREENER_CHOICE
Code produit 15819007 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
10 000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15819007 1000 mL 1 pièce
15829007 2000 mL 1 pièce
15839007 5000 mL 1 pièce
15849007 10 000 mL 1 pièce
16444944 3500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15819007 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 218415407
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception conique optimisée permet une distribution plus sûre et plus efficace de la phase mobile aux analyseurs HPLC.
Ces flacons réservoirs DURAN™ sont spécialement conçus pour le stockage et la distribution de phases mobiles et de solvants de chromatographie liquide haute performance (HPLC). Les réservoirs ont une cavité centrale pour le filtre d’entrée permettant la distribution optimale de la phase mobile aux analyseurs HPLC Alternative plus sûre et plus pratique que les flacons en verre à fond plat, les réservoirs à fond conique permettent une récupération plus importante du solvant, sans avoir à incliner le réservoir et à risquer un déversement du solvant. Les grands réservoirs permettent des analyses plus longues et sans interruption. Ils sont particulièrement utiles pendant un week-end ou une analyse chromatographique longue qui présentent un risque de manque de solvants pendant un fonctionnement sans surveillance.
  • La conception conique optimisée permet une distribution plus sûre et plus efficace de la phase mobile aux analyseurs HPLC
  • Fabriqués à partir du matériau de choix pour les flacons de solvant : le verre borosilicaté 3.3. Ce matériau a une durabilité chimique exceptionnelle offrant un profil d’extraction d’ions inorganiques très bas et l’absence totale de toutes substances organiques extractibles.
  • DURAN™ est un verre borosilicaté de type 3.3 comme spécifié par la norme internationale ISO 3585, et est classé comme un verre borosilicaté de type I, classe A à faible expansion, tel que défini par la norme ASTM-E-438-1992
  • Le verre DURAN™ est classé par les pharmacopées USP / EP / JP pharmacopées comme verre neutre de type I.
  • Code de traçabilité et certificat pour la traçabilité des lots de fabrication
  • Sur les deux plus grandes tailles, la cavité centrale peut accueillir des barreaux d’agitation magnétiques pour un meilleur mélange
  • Orifice latéral d’aération / d’évacuation dans la base pour le dégazage par bain à ultrasons ou l’évacuation de l’eau après nettoyage
  • Le filetage GL 45 s’adapte aux bouchons de connexion HPLC standard
  • Graduations de volume en émail blanc durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Distribution de solvants aux équipements HPLC ; Transfert sécurisé des milieux liquides dans un système clos et stérile
Comprend Filetages, dimension GL 45
Nb par paquet 1/Bte
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 110 mm