Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtre d’immersion pour filtration inverse
Code produit 10464641 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
1
2
3
4
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10464641 1 1 pièce
10375201 2 1 pièce
10109280 3 -
10231841 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10464641 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 258556107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le filtre à immersion convient à l’extraction de solutions surnageantes (filtration par clarification).
Il existe de nombreuses techniques de filtration. Une variante de filtration à pression réduite est la filtration par clarification, dans laquelle de plus grandes quantités de liquide doivent être filtrées. Dans cette technique, le précipité se dépose et le liquide au-dessus est aspiré à travers un filtre d’immersion. Ceci empêche la formation d’un gâteau de filtration qui pourrait obstruer le filtre et réduire la vitesse de filtration.
  • Pour filtration inverse
  • Filtration de clarification possible - les solides se déposent au fond et la solution surnageante peut être filtrée
  • Avec cette technique, il n’y a pas de formation de gâteau de filtration, permettant des vitesses de filtration élevées et le traitement de grandes quantités de liquide
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Filtration par clarification ; extraction de filtrat transparent (et non de la matière filtrée) ; filtration à pression réduite ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration
Nb par paquet 1/Bte
Porosité 1