Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant à serpentin chemisé DURAN™, avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Code produit 10385341 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) Conditionnement
10385341 NS 29/32 400 mm 1 pièce
10111411 NS 29/32 250 mm -
10090131 NS 24/29 250 mm 1 pièce
10579171 NS 24/29 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10385341 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242558206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    147.57€ / 1 pièces
    Économisez 23.43€
    13% de réduction
En stock
Réfrigérant avec une grande surface de refroidissement pour condenser les vapeurs à partir de mélanges de réaction avec des points d’ébullition faibles (distillation).
La combinaison des propriétés de refroidissement du réfrigérant Liebig avec celles du réfrigérant Dimroth produit le refroidisseur intensif. Celui-ci est caractérisé par sa grande surface de refroidissement (serpentin de refroidissement et chemise extérieure) et convient donc à la condensation des vapeurs à partir de mélanges de réaction avec des points d’ébullition faibles (distillation).
  • Ce type de réfrigérant présente une très grande surface d’échange thermique compte tenu de son réfrigérant à serpentin et de sa double chemise (paroi). Il est donc particulièrement adapté pour des supports à faible point d’ébullition
  • Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
À utiliser avec (application) Utiliser comme condenseur à reflux pour la condensation et la rétroaction de la vapeur (solvant) au mélange de réaction ; Distillation ; Tous les condenseurs sont de tailles spéciales et non conformes à la norme DIN
Longueur (métrique) 400 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, silicone
Type Taille non DIN