Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant à serpentin chemisé DURAN™, avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Codice prodotto. 10579171 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) Dimensione della confezione
10579171 NS 24/29 400 mm 1 pièce
10111411 NS 29/32 250 mm -
10090131 NS 24/29 250 mm 1 pièce
10385341 NS 29/32 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10579171 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 242558103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    147.57€ / 1 pièces
    Économisez 55.43€
    27% de réduction
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Réfrigérant avec une grande surface de refroidissement pour condenser les vapeurs à partir de mélanges de réaction avec des points d’ébullition faibles (distillation).
La combinaison des propriétés de refroidissement du réfrigérant Liebig avec celles du réfrigérant Dimroth produit le refroidisseur intensif. Celui-ci est caractérisé par sa grande surface de refroidissement (serpentin de refroidissement et chemise extérieure) et convient donc à la condensation des vapeurs à partir de mélanges de réaction avec des points d’ébullition faibles (distillation).
  • Ce type de réfrigérant présente une très grande surface d’échange thermique compte tenu de son réfrigérant à serpentin et de sa double chemise (paroi). Il est donc particulièrement adapté pour des supports à faible point d’ébullition
  • Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Specifica
À utiliser avec (application) Utiliser comme condenseur à reflux pour la condensation et la rétroaction de la vapeur (solvant) au mélange de réaction ; Distillation ; Tous les condenseurs sont de tailles spéciales et non conformes à la norme DIN
Longueur (métrique) 400 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 24/29
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, silicone
Type Taille non DIN
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.