Learn More
DWK Life Sciences Cuve DURAN™, avec couvercle
Code produit 12625706 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 mL
175 mL
325 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12625706 1000 mL 10 pièces
15251909 75 mL 10 pièces
13494796 175 mL 10 pièces
12615706 325 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12625706 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242085701
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cuve permet le stockage et le transport des matériaux. Le couvercle correspondant empêche la turbulence pendant le transport ou la contamination.
Idéalement, les récipients qui peuvent être fermés sont utilisés pour stocker des substances et des matériaux. De cette façon, les substances et les matériaux peuvent être protégés contre les effets indésirables. Ces récipients sont disponibles dans diverses formes telles que les boîtes, les bouteilles ou les bocaux. Le choix du récipient dépend de l’application et/ou de la nature du matériau.
  • Avec couvercle pour un stockage et un transport sûrs
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
À utiliser avec (application) Stockage et transport
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Diamètre (métrique) 150 mm