Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Pressure Plus+ GL 45, ambré
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le DURAN™ pression plus + Les bouteilles GL 45 offrent une option plus sûre pour les applications de laboratoire impliquant un vide ou une pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux pressions différentielles en toute sécurité. Suite à une géométrie modifiée, la pression plus + Les bouteilles bénéficient d'une résistance à la pression garantie et offrent par conséquent une sécurité optimale tant pour l'utilisateur que pour leur contenu. La géométrie particulière reste conforme à ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité des instruments. La pression plus + Les bouteilles sont certifiées conformes à la norme DIN EN 1595. Les flacons sont moulés à partir de verre borosilicaté de type I USP/EP ambré de haute pureté, 3,3, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Le verre ambré répond aux limites de protection contre les rayons ultraviolets spécifiées dans les révisions actuelles de la norme. USP et EP 3.2.1. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et imprimée sur un émail bleu distinctif. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour assurer la traçabilité des lots de fabrication.
- Résistance garantie au vide et à la pression de –1 bar à +1,5 bar en raison d'une géométrie modifiée (basé sur ISO 4796-1)
- Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
- L'application extérieure exclusive de la couleur garantit que les surfaces intérieures présentent des normes DURAN™ propriétés du verre
- Revêtement hautement résistant et longue durée de vie
- La géométrie particulière reste conforme à ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité des instruments
- Sécurité optimale pour les travaux sous pression ou vide
- Convient à des conditions de vide total ps = -100 kPa
- Résistance à la pression conforme à la norme DIN EN 1595
- Céramique bleue thermique hautement résistante pour le différencier du flacon de laboratoire standard
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | Ambré |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux photosensibles ; filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matière produisant du gaz |
| Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/Bte |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Diamètre (métrique) | 86 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |