Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant DURAN™ Liebig, (réfrigérant West), avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Code produit 10325441 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
160 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) unitSize
10325441 NS 29/32 250 mm 1 pièce
10756921 NS 14/23 160 mm 1 pièce
10243171 NS 14/23 250 mm 1 pièce
10365391 NS 24/29 250 mm 1 pièce
10480493 NS 24/29 400 mm 1 pièce
10080051 NS 29/32 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10325441 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242517206
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le réfrigérant Liebig convient à la condensation des vapeurs à partir de mélanges de réaction (distillation).
Le réfrigérant Liebig est l’un des types de réfrigérants les plus connus. Il est utilisé pour la distillation des mélanges de réaction. Le réfrigérant est un tube avec des extrémités rodées standard et une gaine en verre. L’eau de refroidissement est alimentée par la gaine à contre-courant pour augmenter la capacité de refroidissement.
  • Surface d’échange thermique relativement petite et donc relativement faible capacité de refroidissement
  • Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Le condenseur de produit pour les séparations de distillats ; la distillation ; le refroidissement contre-courant ; les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 14/23, joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint de sol standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN
Longueur (métrique) 250 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, silicone
Type Taille non DIN