Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant DURAN™ Liebig, (réfrigérant West), avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le réfrigérant Liebig est l’un des types de réfrigérants les plus connus. Il est utilisé pour la distillation des mélanges de réaction. Le réfrigérant est un tube avec des extrémités rodées standard et une gaine en verre. L’eau de refroidissement est alimentée par la gaine à contre-courant pour augmenter la capacité de refroidissement.
- Surface d’échange thermique relativement petite et donc relativement faible capacité de refroidissement
- Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Le condenseur de produit pour les séparations de distillats ; la distillation ; le refroidissement contre-courant ; les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 14/23, joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint de sol standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Numéro du joint conique standard | NS 24/29 |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, silicone |
| Type | Taille non DIN |