Learn More
DWK Life Sciences Flacon de microbiologie DURAN™, col étroit, non rodé
Code produit 12810804 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12810804 20 000 mL 1 pièce
10246792 5000 mL 1 pièce
10655331 10 000 mL 1 pièce
11609858 500 mL 10 pièces
11619858 1000 mL 10 pièces
11699848 100 mL 10 pièces
11629858 2000 mL 10 pièces
11777961 250 mL 10 pièces
11679848 25 mL 10 pièces
11689848 50 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12810804 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211619102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    591.88€ / 1 pièces
    Économisez 83.12€
    12% de réduction
En stock
Flacons de culture avec col étroit à utiliser avec des bouchons en caoutchouc
Les flacons de culture sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN™. Ils conviennent à la préparation de milieux ou à la culture de micro-organismes. Les flacons sont conformes à la norme ISO 4796-2 et comportent un col étroit conique non rodé à utiliser avec des bouchons en caoutchouc. Produit autoclavable à 121 ou 134°C ou stérilisable à la chaleur sèche.
  • Col étroit pour bouchons en caoutchouc
  • Code de reconstitution
  • Autoclavable à 121°C ou 134°F
  • Fourni sans bouchon
Spécification
Capacité (métrique) 20 000 mL
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; récipient de culture
Comprend Avec impression
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 288 mm