Learn More
DWK Life Sciences Flacon pour microbiologie DURAN™, col large non rodé
Code produit 10363351 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
100 ml
20000 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10363351 2000 ml 10 pièces
10261701 5000 ml 1 pièce
10211801 20000 mL 1 pièce
15251659 250 ml 10 pièces
11702919 500 ml 10 pièces
11800690 1000 ml 10 pièces
10313451 10000 mL 1 pièce
15241659 100 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10363351 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211816307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    566.40€ / 10 pièces
    Économisez 68.60€
    10% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
Flacons de culture avec col large à utiliser avec bouchons en caoutchouc
Les flacons de culture sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN™, et conviennent à la préparation de milieux ou à la culture de micro-organismes. Les flacons sont conformes à la norme ISO 4796-2 et sont dotés d’un large col conique non rodé pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc. Convient à l’autoclavage à 121 ou 134°C ou à la stérilisation à la chaleur sèche.
  • Col large pour bouchons en caoutchouc
  • Col large facilitant le remplissage et le nettoyage
  • Code de reconstitution
  • Impression blanche thermique très résistante
  • Autoclavables à 121°C ou 134°C
  • Fourni sans bouchon
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; récipient de culture
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/boîte
Diamètre (métrique) 133 mm