Learn More
DWK Life Sciences Flacon pour microbiologie DURAN™, col large non rodé
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les flacons de culture sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN™, et conviennent à la préparation de milieux ou à la culture de micro-organismes. Les flacons sont conformes à la norme ISO 4796-2 et sont dotés d’un large col conique non rodé pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc. Convient à l’autoclavage à 121 ou 134°C ou à la stérilisation à la chaleur sèche.
- Col large pour bouchons en caoutchouc
- Col large facilitant le remplissage et le nettoyage
- Code de reconstitution
- Impression blanche thermique très résistante
- Autoclavables à 121°C ou 134°C
- Fourni sans bouchon
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; récipient de culture |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) | 70 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |