Learn More
DWK Life Sciences Microburette DURAN™, avec bande Schellbach et clé en verre, classe AS
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les burettes originales DURAN™ sont en verre borosilicaté 3.3 hautement résistant aux produits chimiques. Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les volumes peuvent donc être relevés précisément suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre a été prise en compte lors de l’étalonnage. Les tolérances de volume correspondent aux limites d’erreur des normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec clé en verre ou PTFE. Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE ne nécessitent pas de graissage, ce qui simplifie le travail en laboratoire. Les microburettes de classe de précision AS avec numéro de lot sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux chiffres suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
- Graduées, marquage circulaire des volumes principaux
- Avec bande Schellbach
- Avec robinet d’arrêt rodé standard droit
- Temps d’attente de 30 secondes
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe AS
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure |
| Comprend | 1/boîte |
| Tolérance | ±0,01 ml |