Learn More
DWK Life Sciences Microburette DURAN™, avec bande Schellbach et clé en verre, classe AS
Code produit 30286576 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Classe AS, 5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
30286576 Classe AS, 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30286576 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 243212208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00€
    360.84€ / 2 pièces
    Économisez 119.16€
    24% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Les microburettes sont utilisées pour le titrage
Les burettes originales DURAN™ sont en verre borosilicaté 3.3 hautement résistant aux produits chimiques. Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les volumes peuvent donc être relevés précisément suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre a été prise en compte lors de l’étalonnage. Les tolérances de volume correspondent aux limites d’erreur des normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec clé en verre ou PTFE. Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE ne nécessitent pas de graissage, ce qui simplifie le travail en laboratoire. Les microburettes de classe de précision AS avec numéro de lot sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux chiffres suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
  • Graduées, marquage circulaire des volumes principaux
  • Avec bande Schellbach
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard droit
  • Temps d’attente de 30 secondes
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe AS
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure
Nb par paquet 2/Pk.
Comprend Bande Schellbach
Matériau du robinet d’arrêt Clé en PTFE
Tolérance ±0,01 ml
Class Classe AS