Learn More
DWK Life Sciences Éprouvette de mélange DURAN™, avec base hexagonale, classe A
Code produit 15230856 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15230856 10 ml 2 pièces
15240856 25 ml 2 pièces
15250856 50 ml 2 pièces
15260856 100 ml 2 pièces
15270856 250 ml 2 pièces
15280856 500 ml 2 pièces
15290856 1000 ml 1 pièce
15200866 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15230856 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 246180856
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné.
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné. Disponibles en deux classes de précision différentes : classe A avec graduation des points principaux de l’anneau et classe B avec graduation de la ligne. Pour une différenciation supplémentaire, les éprouvettes de mélange de classe A ont une graduation bleue et celles de classe B une graduation blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO. Ainsi, la concentration souhaitée peut être réglée avec précision. Les éprouvettes de mesure avec un numéro de lot et une précision de classe A sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart-type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux numéros suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
  • Étalonnage basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
  • Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
  • Fourni avec bouchon en polyéthylène ergonomique pour un retrait ou un serrage facile et sûr
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Impression bleue thermique très résistante
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Avec graduations circulaires
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance ±0,1 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polyéthylène
Capacité (métrique) 10 ml
À utiliser avec (application) Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Comprend 2/boîte
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 14 mm