Learn More
DWK Life Sciences Éprouvette de mélange DURAN™, avec base hexagonale, classe B
Code produit 15211779 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15211779 250 ml 2 pièces
15201779 100 ml 2 pièces
15221779 500 ml 2 pièces
15281769 25 ml 2 pièces
15291769 50 ml 2 pièces
10324961 1000 ml 1 pièce
10469342 2000 ml 1 pièce
15271769 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15211779 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 216183601
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné.
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné. Les éprouvettes de mélange de la classe B sont dotées d’une graduation de ligne et d’une échelle blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
  • Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
  • Fournies avec bouchon en polyéthylène ocotgonal
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance ±2 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polyéthylène
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (application) Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Comprend 2/boîte
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 39 mm