Learn More
DWK Life Sciences Éprouvette de mélange DURAN™, avec base hexagonale, classe B
Code produit 15291769 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15291769 50 ml 2 pièces
15201779 100 ml 2 pièces
15211779 250 ml 2 pièces
15221779 500 ml 2 pièces
15281769 25 ml 2 pièces
10324961 1000 ml 1 pièce
10469342 2000 ml 1 pièce
15271769 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15291769 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 216181703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.40€
    53.42€ / 2 pièces
    Économisez 3.98€
    6% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné.
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné. Les éprouvettes de mélange de la classe B sont dotées d’une graduation de ligne et d’une échelle blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
  • Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
  • Fournies avec bouchon en polyéthylène ocotgonal
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
Spécification
Tolérance ±1 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polyéthylène
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Comprend 2/boîte
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 25 mm