Learn More
DWK Life Sciences Bouchon multiconnecteurs DURAN™ GL 45, connecteurs de tubulure, compatible avec tubulure péristaltique, 2, 3, 4 ou 5 connecteurs de tubulure, bouchon à vis en PBT rouge
Code produit 16464460 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Capuchon de connecteur (2 ports)
Capuchon de connecteur (5 ports)
Connector Cap (3-port)
Connector Cap (4-port)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
16464460 Connector Cap (3-port) 1 pièce
16454954 Capuchon de connecteur (2 ports) 1 pièce
16474460 Connector Cap (4-port) 1 pièce
16464954 Capuchon de connecteur (5 ports) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16464460 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292642807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.54€
    156.82€ / 1 pièces
    Économisez 13.72€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
2, 3, 4 ou 5 bouchons connecteurs pour tubulure péristaltique adaptés aux flacons DURAN™ GL 45.
Le système de bouchon de connexion DURAN™ GL 45 réutilisable convient parfaitement au transfert aseptique de liquides dans ou hors de flacons DURAN™ à l’aide d’une tubulure de pompe péristaltique. Les bouchons à vis sont adaptés à tous les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL 45, de 100 ml et plus. Les connecteurs à tubulure cannelés (dia. ext. : 4,2 mm) sont compatibles avec les tubulures de pompe péristaltique BPT étroite d’un diamètre intérieur de 3,2 mm (1/8).
  • Les bouchons sont dotés d’un filetage GL 45 adapté aux flacons DURAN™
  • Les connecteurs de tuyau mâles cannelés conviennent à la fixation de tubes PBT péristaltiques d’un diamètre intérieur de 4,2 mm
  • Produit disponible avec 2, 3, 4 ou 5 connecteurs de tubulure cannelés en acier inoxydable (316L)
  • Autoclavable à 121°C ou 134°C
  • Les matériaux de construction sont certifiés comme approuvés pour le contact alimentaire
  • Réutilisables avec une longue durée de vie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Approvisionnement en milieux pour les petits bioréacteurs ; bioréacteur en lots nourris ; circuit de perfusion pour la culture cellulaire ; oxygénation / aération de très petits échantillons ; utilisation dans un micro-réacteur de chimie
Type de produit Connector Cap (3-port)