Learn More
DWK Life Sciences Éprouvette polyvalente DURAN™, avec base circulaire, sans graduation
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence.
- Bord rugueux
- Avec base circulaire
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Diamètre (métrique) extérieur | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants |
| Capacité (métrique) | 180 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantité | 10/boîte |