Learn More
DWK Life Sciences Éprouvette polyvalente DURAN™, avec base circulaire, sans graduation
Code produit 15804508 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
180 ml
220 ml
280 ml
380 ml
420 ml
450 ml
530 ml
770 ml
1250 ml
1650 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15804508 220 ml 10 pièces
11746998 380 ml 10 pièces
15201729 180 ml 10 pièces
15231729 280 ml 10 pièces
15211729 420 ml 10 pièces
15221729 530 ml 10 pièces
15241729 450 ml 10 pièces
15251729 1650 ml 10 pièces
10334261 770 ml 1 pièce
15261729 1250 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15804508 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213982101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    203.20€ / 10 pièces
    Économisez 80.80€
    28% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Les éprouvettes sans graduation peuvent être utilisées pour mélanger les composants.
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence.
  • Bord rugueux
  • Avec base circulaire
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Diamètre (métrique) extérieur 50 mm
À utiliser avec (application) Solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants
Capacité (métrique) 220 ml
Autoclavable Autoclavable
Quantité 10/boîte