Learn More
DWK Life Sciences Bocal d’exposition DURAN™, avec plaque en verre rodé
Code produit 15271689 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15271689 100 x 60 x 50 mm 10 pièces
10355191 120 x 100 x 50 mm 1 pièce
10766711 130 x 130 x 50 mm 1 pièce
10693341 150 x 150 x 50 mm 1 pièce
10340931 180 x 120 x 60 mm 1 pièce
10095170 210 x 210 x 100 mm 1 pièce
10029850 250 x 250 x 140 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15271689 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213630504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    588.95€ / 10 pièces
    Économisez 81.05€
    12% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
Les bocaux d’exposition sont utilisés pour stocker les matériaux. Les grandes surfaces de verre permettent de bien voir le contenu du verre.
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres et bocaux d’exposition sont utilisés pour stocker des matériaux et sont souvent utilisés dans les expositions. Les objets exposés peuvent y être conservés et ensuite être vus sans qu’il soit nécessaire de les toucher.
  • Le broyage précis de la plaque de verre et du récipient de base permet d’obtenir un joint très étanche
  • Plaque de surface
Spécification
Dimensions (L x l x H) 100 x 60 x 50 mm
À utiliser avec (application) Exposition d’échantillons ; stockage
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte