Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tube d’azote Duran™
Code produit 10366211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10366211 100 mL 1 pièce
10737141 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366211 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03370237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    64.91€ / 1 pièces
    Économisez 41.09€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Type Tube d’azote
Comprend Cône et robinet d’arrêt NS
Quantité 1/boîte