Learn More
DWK Life Sciences Tubes RMN DURAN™, pour quatre fréquences d’application, avec bouchons
Code produit 11880970 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Intensité de champ:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Conditionnement:
250 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Intensité de champ Conditionnement
11880970 500 MHz 5 pièces
11361475 300 MHz 250 pièces
15271819 400 MHz 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11880970 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 231700314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    96.45€ / 5 pièces
    Économisez 11.55€
    10% de réduction
En stock
Les tubes RMN, les récipients d’échantillons ou de solutions pour la mesure de la fréquence de résonance sont extrêmement précis et soumis à des tolérances étroites pour la rectitude, l’épaisseur de la paroi et la distribution de l’épaisseur de la paroi.
La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (spectroscopie RMN) est une méthode spectroscopique permettant d’élucider la structure des molécules et des composés. En raison des interactions électroniques d’atomes simples avec les atomes voisins, des conclusions structurales peuvent être tirées. En plus de l’élucidation de la structure, la concentration et la dynamique des molécules peuvent être déterminées par cette méthode. Cette méthode d’analyse nécessite des tubes très précis avec un diamètre constant, une épaisseur de paroi uniforme et une excellente rectitude sur l’ensemble du tube.
  • Tolérances et précision rigoureuses, en particulier à leur linéarité, épaisseur de la paroi et distribution de l’épaisseur de la paroi
  • Fournis avec bouchon
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3), EVA
Type de produit Tube RMN
Diamètre (métrique) externe 4,97±0,013 mm
Intensité de champ 500 MHz
À utiliser avec (application) Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (spectroscopie RMN) ; stockage et transport de solutions de mesure ; conçus pour une utilisation dans les spectromètres RMN de faible à moyen terme
Quantité 5/Bte
Modèle Scientifique avec code de traçabilité