Learn More
DWK Life Sciences Cuve de stockage d’organes DURAN™, sans bouchon
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Le col des verres d’organes est large, ce qui facilite l’insertion des organes pour le stockage intermédiaire. Un couvercle et donc le stockage permanent ne sont pas prévus dans ces récipients.
- Sans couvercle
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Conservation d'organes; Livré sans obturateur |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) | 54 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |