Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Boîte de Petri, pressée
Code produit 11726958 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
100 x 15 mm
100 x 20 mm
Type:
Deux sections
Quatre sections
Sans section
Trois sections
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Type Conditionnement
11726958 100 mm Quatre sections 10 pièces
10132101 100 mm Deux sections 10 pièces
10142101 100 mm Trois sections -
10796771 100 x 20 mm Sans section 10 pièces
15585016 100 x 15 mm Sans section 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11726958 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 217524801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    139.55€ / 10 pièces
    Économisez 27.45€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les boîtes de Petri sont utilisées pour la culture de bactéries, de levures, de cellules végétales et animales sur des milieux solides.
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître. Les boîtes de Pétri DURAN™ sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 selon un procédé spécial. Elles permettent une répartition uniforme du milieu de culture et garantissent une transparence exempte de distorsion. Les couvercles des boîtes de Petri DURAN™ reposent directement sur la partie inférieure empêchant ainsi les turbulences d’air. Elles sont parfaitement adaptées aux réactions à périodes d’incubation longues, températures élevées ou avec des milieux de culture sensibles.
  • Dilution fractionnée de frottis facilitée par la division (en 2, 3 ou 4 parties)
  • Disponible en deux, trois ou quatre sections ou sans
  • Pressée
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Quatre sections
À utiliser avec (application) Culture sur différents milieux de culture en même temps et dans les mêmes conditions ; croissance et culture de micro-organismes ; culture sur milieu de culture constitué de gel solide ; microscopie de micro-organismes ; culture cellulaire
Nb par paquet 10/Bte
Diamètre (métrique) 100 mm