Learn More
DWK Life Sciences Bécher Philips DURAN™, avec bec verseur
Code produit 11767961 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11767961 250 ml 10 pièces
11776808 150 ml 10 pièces
11786808 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11767961 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 211413609
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En raison de sa forme étroite et conique, le bécher Philips est une verrerie de laboratoire universelle, principalement utilisée pour les liquides visqueux.
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle. Le bécher Philipps diffère du bécher cylindrique par sa forme légèrement conique. Grâce à sa forme, le bécher Philipps est principalement utilisé pour les liquides visqueux.
  • Bec verseur pour un verseur propre
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 68 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Filtrage ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants
Nb par paquet 10/boîte