Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’autoclave DURAN™
Code produit 16641076 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16641076 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16641076 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 219946305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Flacon en verre borosilicaté moulé 3,3 pour autoclavage et stockage de liquides stériles, compatible avec un bouchon en caoutchouc autoventilé de 45 mm
  • Entièrement compatible avec le bouchon de scellage en caoutchouc de 45 mm, autoventilé, STERIS NC 003
  • Autoclavable à 121°C
  • Des décennies d’utilisation éprouvée et fiable dans les principales installations de gnotobiotique
  • Verre borosilicaté 3.3, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques
  • Verre haute pureté, transparent, USP/EP/JP de type I.
  • Code de traçabilité pour la traçabilité des lots de fabrication
  • Balances graduées doubles faciles à lire pour afficher le volume de liquide contenu ou le volume de liquide versé
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Conditionnement en flacon unique facilitant la commande, le manipulation et l’inventaire
Spécification
Surface du flacon Verre
Capacité (métrique) 2000 mL
Procédure de nettoyage Compatible avec les appareils de lavage du laboratoire
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) intérieur de col 32,5 mm
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur et à l’autoclave de l’eau et des milieux ; stockage de liquides et de milieux stériles
Hauteur (métrique) avec bouchon 255 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Température max. (métrique) 500°C
Quantité 1
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 935 g
Graduations 500 à 1800
Finition de col Tapered Crimp
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Narrow
Fit for Purpose Qualité certifiée
À utiliser avec (équipement) Bouchon poussoir en caoutchouc 45 mm
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 127 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 68 oz.
Forme Rond
Certifications/Conformité
DIN ISO 3585.
Verre de type I conforme aux exigences de l’actuelle pharmacopée américaine USP <660> Récipients – Verre.
Verre de type I conforme aux exigences de l’actuelle pharmacopée européenne EP (3.2.1) Récipients en verre pour usage pharmaceutique.
Verre de type I conforme aux exigences de la pharmacopée japonaise actuelle JP <7.01> Test pour récipients en verre pour préparations injectables.
Les résultats de calibrage des instruments volumétriques avec ce certificat font référence à un lot de calibrage.
Ce certificat de lot confirme que les limites d’erreur ASTM de classe A requises par USP sont respectées. Le certificat enregistre la valeur moyenne, l’écart type du lot et la date d’émission.
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de laboratoire