Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir à poudre DURAN™, à tige courte et large
Code produit 10433721 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
10433721 160 mm 1 pièce
11757981 70 mm 10 pièces
11767981 100 mm 10 pièces
11716828 55 mm 10 pièces
11726828 80 mm 10 pièces
11786948 120 mm 10 pièces
10495831 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10433721 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213545505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.40€
    37.66€ / 1 pièces
    Économisez 5.74€
    13% de réduction
En stock
Un entonnoir à poudre permet de transférer proprement les solides et les poudres.
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
  • À tige courte et large
  • Le grand diamètre de tige est adapté au transfert de solides
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 160 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Transfert de substances en poudre et de matériaux granulés ; le déversement de substances est empêché ; transfert
Quantité 1 de chaque