Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir à poudre DURAN™, à tige courte et large
Product Code. 11767981 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) supérieur Unit Size
11767981 100 mm 10 pièces
11757981 70 mm 10 pièces
11716828 55 mm 10 pièces
11726828 80 mm 10 pièces
11786948 120 mm 10 pièces
10433721 160 mm 1 pièce
10495831 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11767981 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 213544603
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un entonnoir à poudre permet de transférer proprement les solides et les poudres.
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
  • À tige courte et large
  • Le grand diamètre de tige est adapté au transfert de solides
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Transfert de substances en poudre et de matériaux granulés ; le déversement de substances est empêché ; transfert
Quantité 10/boîte