Learn More
DWK Life Sciences Flacon Premium DURAN™, transparent, filetage DIN 168-1, GL 45, gradué
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le DURAN™ Les flacons de laboratoire haut de gamme GL 45 sont moulés à partir de verre borosilicaté de haute pureté, clair, USP/EP Type I 3.3, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Les bouteilles haut de gamme sont idéales pour les applications à haute température : La résistance aux chocs thermiques de la bouteille en verre est certifiée pour un différentiel °de 160 °C et est associée à un bouchon à vis et à une bague verseuse en fluoropolymère haute température (PFA) adaptés à une utilisation jusqu'à 200 °C. Une combinaison de matériaux haute performance et de robustesse ISO La conception 4796-1 assure une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée double pour le volume de remplissage et d’une échelle inverse pour le versement. Le champ de marquage et le code de reconstitution pour la traçabilité des lots de fabrication sont imprimés en émail blanc permanent.
- Des graduations supplémentaires et une échelle inversée (précises pour ±5 %) simplifient la lecture du niveau de remplissage ainsi que de la quantité prélevée
- Produit sans colorant
- Étanchéité fiable grâce au revêtement en PTFE du bouchon
- Résistance aux chocs thermiques de 160 K testée TÜV
- Complet avec bague anti-goutte et bouchon en PFA
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et réactifs ; préparation de milieux et réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipient de culture ; stockage et transport de milieux et réactifs ; expédition |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Diamètre (métrique) | 56 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |