Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Flacon de laboratoire GL 45, transparent et protecteur, revêtement plastique, sous pression plus+
GREENER_CHOICE
Code produit 17976762 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17976762 100 ml 10 pièces
17986762 250 ml 10 pièces
17996762 500 ml 10 pièces
17916772 1 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17976762 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 218152484
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire en verre résistant à la pression et au vide avec revêtement de sécurité plastique. Bouchon à vis et anneau verseur non inclus.
Le DURAN™ Les flacons à revêtement Pressure Plus+ GL 45 Protect+ offrent une option plus sûre pour les applications de laboratoire impliquant un vide ou une pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux pressions différentielles en toute sécurité. Grâce à une géométrie modifiée, les bouteilles Pressure Plus+ bénéficient d'une résistance à la pression garantie et offrent par conséquent une sécurité optimale tant pour l'utilisateur que pour le contenu. La géométrie particulière reste conforme à ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité des instruments. Les bouteilles Pressure Plus+ sont certifiées conformes à la norme DIN EN 1595.
Les bouteilles sont moulées à partir de verre borosilicaté de haute pureté, transparent, USP/EP Type I 3.3, réputé pour ses performances thermiques idéales et sa haute résistance aux attaques chimiques. Le verre est recouvert d'un revêtement en polyamide PA12 transparent qui offre une protection à l'utilisateur et au contenu en cas de bris dû à un impact. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et imprimée sur un émail bleu distinctif. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication.
  • Fabriqué en verre borosilicaté 3.3, PA 12
  • Certifié résistant au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bar (DIN EN 1595) grâce à une géométrie modifiée (basée sur ISO 4796-1)
  • Le revêtement de sécurité en polyamide 12 offre une protection contre les rayures, les fuites et les éclats en cas de bris dû à un impact.
  • Le revêtement de sécurité en plastique offre une meilleure prise en main et une sécurité accrue
  • La géométrie spéciale reste conforme à ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité des instruments
  • Sécurité optimale pour les travaux sous pression et convient à une utilisation sous vide poussé
  • Céramique bleue thermique hautement résistante pour le différencier du flacon de laboratoire standard
  • Le revêtement de sécurité en plastique est certifié salle blanche et testé à l'IPA par l'institut Fraunhofer. DEVICE™
  • Matériau de revêtement certifié conforme aux normes FDA et UE pour le contact alimentaire
  • Le procédé de revêtement n'utilise aucun composé organique volatil (COV) ni isocyanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Capacité (impériale) 3,4 oz.
Revêtement Revêtement de sécurité en plastique
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Filtración al vacío, recolección de muestras líquidas bajo presión, almacenamiento de disolventes volátiles, almacenamiento de materiales generadores de gas.
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10 flacons
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.172 kg
Filetage (métrique) GL45
Certifications/Conformité CoC
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 100 mm
Type de produit Flacon de laboratoire
Taille du bouchon 45
Diamètre (métrique) 56 mm
Autoclavable Non autoclavable