Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Flacon de laboratoire ambré gradué protect+ avec filetage DIN 168-1
GREENER_CHOICE
Code produit 17976782 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
5 l
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Filetage (métrique) unitSize
17976782 25 ml GL 25 10 pièces
17946772 50 ml GL 32 10 pièces
17996782 100 ml GL 45 10 pièces
17906792 250 ml GL 45 10 pièces
17936792 500 ml GL 45 10 pièces
17956792 1 l GL 45 10 pièces
17966792 2 l GL 45 6 pièces
17976792 5 l GL 45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17976782 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 218061482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.62€
    436.80€ / 10 pièces
    Économisez 35.82€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire multifonctionnels en verre ambré avec protection UV et revêtement de sécurité protecteur.
DURAN™ GL ISO Depuis leur introduction en 1972, ces flacons sont devenus des flacons de laboratoire multifonctionnels idéaux. La version des bouteilles dotée du revêtement de sécurité protect+ combine le meilleur des deux mondes : Verre borosilicaté USP/EP Type I pratiquement inerte 3.3 à l'intérieur et une couche de plastique de sécurité protectrice à l'extérieur. Les bouteilles sont moulées à partir de verre clair de haute pureté ou de verre clair ambré extérieurement, puis recouvertes d'un revêtement translucide en polyamide PA 12 afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.
L'association de matériaux haute performance et d'une conception robuste assure une durée de vie utile rentable. Les bouteilles comportent une échelle de volume graduée facile à lire. Chaque bouteille comporte un code de traçabilité imprimé pour assurer la traçabilité du lot de fabrication. L'ambre DURAN™ Les versions en bouteille de verre permettent de protéger le contenu sensible à la lumière des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP/EP. Toutes les bouteilles revêtues de protect+ sont fournies avec des couvercles de protection à pression pour protéger l'intérieur des bouteilles de toute contamination pendant la distribution. Les bouchons à vis et les anneaux verseurs assortis peuvent être commandés séparément. Disponible dans une large gamme de contenances nominales de bouteilles allant de 25 ml à 5 L, et de diamètres de col allant de GL 25 à GLS 80™ bouche large.
  • Fabriqué en verre borosilicaté ambré 3.3 et polyamide
  • Filetage GL standardisé compatible avec le système de bouchon correspondant pour une étanchéité particulièrement parfaite et un versement simple et propre.
  • Le revêtement de sécurité protect+ offre une protection contre les rayures, les fuites* et les éclats* (*s'applique uniquement aux bouteilles de 2000 ml ou moins).
  • protection UV USP (Transmission spectrale) et conforme à la norme EP (3.2.1)
  • Transmission spectrale inférieure à 10 % entre 290 nm et 450 nm
  • L'application exclusive en surface de la couleur ambrée et du revêtement de sécurité garantit que les surfaces internes présentent des caractéristiques standard. DURAN™ propriétés du verre
  • Fourni uniquement en bouteille de verre à revêtement de sécurité (les bouchons à vis et les anneaux verseurs doivent être commandés séparément).
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Le flacon de 25 ml possède un bord en verre de forme spéciale pour faciliter le versement, ce qui rend inutile l'utilisation d'un anneau verseur en plastique supplémentaire.
  • Stockage et transport sécurisés des poudres de principes actifs pharmaceutiques à haute activité (HPAPI) en vrac
  • Le procédé de revêtement n'utilise aucun composé organique volatil (COV) ni isocyanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Capacité (impériale) 0,85 oz.
Couleur Ambré
À utiliser avec (application) Preparación de medios y reactivos fotosensibles, almacenamiento y envío seguros de polvos a granel de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) fotosensibles, recipiente de recolección de muestras o cosechas, recipiente de sutura, almacenamiento de medios y reactivos fotosensibles, transporte y envío
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10 flacons
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.051 kg
Filetage (métrique) GL 25
Certifications/Conformité CoC
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Flacon de laboratoire
Taille du bouchon 45
Diamètre (métrique) 36 mm
Autoclavable Non autoclavable