Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Flacon de laboratoire ambré gradué protect+ à large ouverture
GREENER_CHOICE
Code produit 17976752 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3,5 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17976752 250 ml 10 pièces
17986752 500 ml 10 pièces
17916762 1 l 10 pièces
17946762 2 l 6 pièces
17936762 3,5 l 1 pièce
17956762 5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17976752 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 218663686
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire multifonctionnels en verre à large ouverture avec revêtement de sécurité protecteur.
La version des bouteilles dotée du revêtement de sécurité protect+ combine le meilleur des deux mondes : Verre borosilicaté USP/EP Type I pratiquement inerte 3.3 à l'intérieur et une couche de plastique de sécurité protectrice à l'extérieur. Les bouteilles sont moulées à partir de verre clair de haute pureté ou de verre clair ambré extérieurement, puis recouvertes d'un revêtement translucide en polyamide PA 12 afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.
L'association de matériaux haute performance et d'une conception robuste assure une durée de vie utile rentable. Les bouteilles comportent une échelle de volume graduée facile à lire. Chaque bouteille comporte un code de traçabilité imprimé pour assurer la traçabilité du lot de fabrication. L'ambre DURAN™ Les versions en bouteille de verre permettent de protéger le contenu sensible à la lumière des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP/EP. Toutes les bouteilles revêtues de protect+ sont fournies avec des couvercles de protection à pression pour protéger l'intérieur des bouteilles de toute contamination pendant la distribution. Les bouchons à vis et les anneaux verseurs assortis peuvent être commandés séparément. Disponible dans une large gamme de contenances nominales de bouteilles allant de 25 ml à 5 L, et de diamètres de col allant de GL 25 à GLS 80™ bouche large.
  • Fabriqué en verre borosilicaté ambré 3.3 et polyamide
  • Compatible avec le système de bouchon assorti pour une étanchéité particulièrement parfaite et un versement simple et propre.
  • Le revêtement de sécurité protect+ offre une protection contre les rayures, les fuites* et les éclats* (*s'applique uniquement aux bouteilles de 2000 ml ou moins)
  • protection UV USP (Transmission spectrale) et conforme à la norme EP (3.2.1)
  • Transmission spectrale inférieure à 10 % entre 290 nm et 450 nm
  • L'application exclusive en extérieur de la couleur ambrée et du revêtement de sécurité garantit que les surfaces intérieures présentent des normes DURAN™ propriétés du verre
  • Fourni uniquement en bouteille de verre à revêtement de sécurité (les bouchons à vis et les anneaux verseurs doivent être commandés séparément).
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Stockage et transport sécurisés des poudres de principes actifs pharmaceutiques à haute activité (HPAPI) en vrac
  • Le procédé de revêtement n'utilise aucun composé organique volatil (COV) ni isocyanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,5 oz.
Couleur Ambré
À utiliser avec (application) Preparación de medios y reactivos fotosensibles, almacenamiento y envío seguros de polvos a granel de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) fotosensibles, recipiente de recolección de muestras o cosechas, recipiente de sutura, almacenamiento de medios y reactivos fotosensibles, transporte y envío
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10 flacons
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.344 kg
Filetage (métrique) GLS 80
Certifications/Conformité CoC
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 105 mm
Type de produit Flacon de laboratoire
Taille du bouchon 80
Diamètre (métrique) 95 mm
Autoclavable Non autoclavable